Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Proveedor: Biotium
20104 20104-1
20104.EA 359 EUR
20104. 20104-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Anticuerpos
Type: Secondary
Antigen: IgG (Chicken) (chicken IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 568 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Chicken
Order Now
ESPECIFICACIONES
Simbolo antígeno IgG
Environmentally Preferable
Tipo de anticuerpo Secundario
Clonalidad Polyclonal
Conjugado CF® 568
Reactividad Chicken
Huésped Goat
Isotipo
Western blot Yes
ELISA Yes
InmunoQuímica Yes
FluorescenciaInmunológica Yes
Citometría de flujo Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice