Anti-schistosomal Glutathione-S-transferase Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Proveedor: Columbia Biosciences
D3-1310-1MG D3-1310-100
COBSD3-1310-1MGEA 860 EUR
COBSD3-1310-1MG COBSD3-1310-100
Anti-schistosomal Glutathione-S-transferase Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticuerpos
Type: Secondary
Antigen: schistosomal Glutathione-S-Transferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Order Now
ESPECIFICACIONES
Nombre del antígeno schistosomal Glutathione-S-transferase
Environmentally Preferable
Tipo de anticuerpo Secundario
Clonalidad Polyclonal
Conjugado APC (Allophycocyanin)
Reactividad
Huésped Goat
Isotipo IgG
ELISA Yes
Citometría de flujo Yes
Adsorción cruzada none
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice