Botines de seguridad ESD, con cordones, estilo uvex motion, 6979
Proveedor: UVEX
6979.8/43 6979.8/36 6979.8/37 6979.8/42 6979.8/49 6979.8/50 6979.8/44 6979.8/45 6979.8/46 6979.8/47 6979.8/48 6979.8/40 6979.8/38 6979.8/39 6979.8/41
114-5494EA 124 EUR
114-5494 114-5487 114-5488 114-5493 114-5533 114-5534 114-5495 114-5496 114-5497 114-5531 114-5532 114-5491 114-5489 114-5490 114-5492
Botines de seguridad ESD, con cordones, estilo uvex motion, 6979
Zapatos y botas
Botín de seguridad ESD ultraligero tobillo fabricado con microvelocidad de alta tecnología transpirable, cuello y lengüeta suavemente acolchados, malla de distancia transpirable y suela PUR de doble densidad extremadamente flexible (antideslizante, resistente a la abrasión y a los cortes, resistente al aceite y a la gasolina y que soporta una breve exposición al calor de aproximadamente 120 °C). No contiene inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Tapa del talón antitorsión para una mayor estabilidad y protección contra la torsión del tobillo
  • Plantilla de espuma uvex 3D hydroflex® para una excepcional absorción de impactos en el talón y bajo la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera de acero protectora (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro/gris
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC