Botellas, cuello estrecho, cuello sin fondo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211611707 211612403 211613605 211614404 211616302 211617307 211618603 211619102 211615409
SCOT211611707EA 13.3 EUR
SCOT211611707 215-1174 215-1175 215-1176 215-1178 215-1179 215-1418 SCOT211619102 215-1177
Botellas, cuello estrecho, cuello sin fondo, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.