Carros para las botellas de gas
Proveedor: asecos
13265 13266
MSGA13265EA 343 EUR
MSGA13265 MSGA13266
Carros para las botellas de gas
Carritos
Estos carros en PE pueden utilizarse para botellas de gas de hasta 320 mm de diámetro.
  • Con la cinta de sujeción
  • Con neumáticos de goma maciza (rueda de Ø 200 mm)
  • Disponible con la rueda de apoyo
  • 80 kg de capacidad de carga