Alcohol polivinílico, M.W. 115,000 88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: PVOH, PVA, Mowiol®
1.41351.1000 1.41351.9029
1.41351.1000EA 598 EUR
1.41351.1000 1.41351.9029
Alcohol polivinílico, M.W. 115,000 88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE excipient_suitable, hydrolysed, SAFC®
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5