Tubo de bomba, PharMed® BPT
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
070539-03 070539-08 070539-09 070539-14 070539-15 070539-16 070539-18 070539-19 070540-07 070540-08 070540-13 070540-15 070540-18 070539-07F 070539-09F 070539-10F 070539-12F 070539-19F 070539-13F 070539-14F 070539-15F 070539-16F 070539-18F 070540-05 070540-10 070540-11 070540-12 070540-19 070540-17 070539-03F R6524-46BPT R6501-26BPT R6502-16BPT R6502-26BPT R6503-26BPT R6504-16BPT R6504-26BPT R6506-26BPT R6508-26BPT R6508-46BPT R650E-26BPT R6510-26BPT R6512-26BPT R6512-46BPT R6516-46BPT R6520-46BPT
224-0550EA 66.9 EUR
224-0550 224-0555 228-0584 224-0562 224-0563 224-0564 224-0566 224-0560 224-0534 224-0535 224-0541 224-0543 224-0546 228-1701 228-1702 228-1689 224-0159 228-1704 228-1705 228-1706 228-1690 228-1707 224-0160 224-0532 224-0537 224-0538 224-0539 224-0540 224-0545 228-0910 228-0635 224-2020 228-1680 228-4319 228-1681 228-1682 228-0634 228-4326 228-4327 224-2028 228-1684 228-4328 228-1685 228-4329 228-4330 228-0400
Tubo de bomba, PharMed® BPT
Tuberías Tubería de bomba peristáltica
Los tubos PharMed® BPT son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona. Es ideal para el cultivo de células, la fermentación, la síntesis, la separación, la purificación y la supervisión y control de procesos. Pruebas independientes muestran que el tubo PharMed® BPT es seguro para su uso en aplicaciones de cultivos celulares sensibles.
  • Dura más de 30 veces el tubo de silicona en las bombas peristálticas
  • Soldable por calor para acceso estéril en sistemas cerrados
  • Biocompatibilidad documentada a la norma ISO 10993
El tubo PharMed® BPT tiene muy buena resistencia química general y excelente resistencia a ácidos, álcalis y oxidación. Opaco a la luz visible y UV, ayuda a proteger fluidos sensibles.
Resistencia a la temperatura: -51 to +135 °C
Dureza (durómetro shore A): 64
Densidad: 0,98
Largo 381 mm. Agujero del tapón: 152 mm.
Certificaciones: Cumple con los criterios USP Clase VI y FDA.