VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticales, con filtración del vapor de escape (opción FA)
Proveedor: VWR Collection
481-0782EA 21000 EUR
481-0782 481-0783 481-0784 481-0785 481-0786 481-0787 481-0795 481-0796 481-0797 481-0798
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticales, con filtración del vapor de escape (opción FA)
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
Estos autoclaves son ideales para medios, equipamento y esterilización de los deshechos. Diseñado para los laboratorios de seguridad, que están equipados con filtración de aire de salida (opción FA). Esto protege a los usuarios y el medio ambiente contra los gérmenes y material modificado genéticamente sale fuera del autoclave en el laboratorio durante la fase de desaireación.
  • Fácil de instalar, operar y mantener
  • Con o sin enfriamiento rápido integrado para líquidos
  • Con la filtración del aire de escape
  • Filtro de profundidad con carcasa de metal evita salida aire
  • Contador de lotes integrada
  • Esterilización en línea del filtro durante el ciclo
  • El filtro puede ser reemplazado fácilmente
  • Con filtro estéril de 0,2 µm con el certificado del fabricante para 200 lotes
Contactar con el comerciante local de VWR para otras opciones.
Certificaciones: Mecanismo de bloqueo de seguridad aprobado para la TÜV