Protectores faciales, G500
Proveedor: 3M
G5V5CH51 5V5F1H51
MMMAG5V5CH51EA 139 EUR
MMMAG5V5CH51 MMMA5V5F1H51
Protectores faciales, G500
Protectores faciales
El arnés G500 proporciona una solución versátil y cómoda para usuarios que requieren protección facial y auditiva.
  • El casco proporciona una alta resistencia al impacto y un amplio campo de visión
  • Con ventilación en la cubierta frontal para mayor comodidad
  • Arnés de trinquete con soporte para el cuello diseñado ergonómicamente y dial de ajuste (3 posiciones para el ajuste de altura, 8 posiciones para el ajuste del tamaño de la cabeza
  • Disponible con visera de PC resistente a arañazos y niebla para aplicaciones industriales o con visera de malla de acero inoxidable para aplicaciones forestales
El diseño especial facilita la combinación del arnés con otros productos de 3M, como visores, orejeras pasivas o auriculares de comunicación y gafas integradas. Ideal para las situaciones de trabajo y entornos industriales más exigentes.
Certificaciones: EN 352-1, EN 166; EN 1731 (solo modelo con visera de malla).
Información para pedidos: La combinación industrial consiste en: Casco amarillo G500, visor de PC transparente (5F-11) y orejeras Optime I (H51P3E). El arnés también se puede usar con otros productos 3M.
La combinación forestal consiste en: Casco naranja G500, careta de malla de acero inoxidable (5C-1) y orejeras Optime I (H51P3E). El arnés también se puede usar con otros productos 3M.