Zapatos de seguridad, con cordones, uvex mac crossroad, 6211, Heckel
Proveedor: UVEX
6211336 6211338 6211337 6211339 6211345 6211340 6211346 6211341 6211343 6211347 6211348
114-5905EA 0 EUR
114-5905 114-5907 114-5906 114-5908 114-5914 114-5909 114-5915 114-5910 114-5912 114-5916 114-5917
Zapatos de seguridad, con cordones, uvex mac crossroad, 6211, Heckel
Zapatos y botas
Calzado de seguridad polivalente 100% libre de metales, fabricado con cuero de plena flor resistente a los líquidos y suela de goma MACSOLE® (resistente a aceites, hidrocarburos y productos químicos, resistente al calor hasta 300 °C).
  • Forro de malla
  • Plantilla higiénica CELL TECH extraíble y anatómica: Perforado y con absorción de impactos
  • Suela de goma de dos componentes con excelente resistencia a la abrasión y al corte y perfil autolimpiante
  • Tapa de goma para rozaduras, talón y laterales reforzados
  • Puntera ligera sin metal (200 J)
  • Entresuela resistente a la perforación sin metal
Adecuado para terrenos irregulares y entornos húmedos.
Color: Negro
Certificaciones: EN ISO 20345:2011; S3, CI, HI, HRO, SRC