Medias máscaras, serie 6500
Proveedor: 3M
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 60.5 EUR
111-1666 111-1664 111-1661
Medias máscaras, serie 6500
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Las máscaras reutilizables, sobremoldeadas y de bajo perfil ofrecen un amplio campo de visión. Son compatibles con los escudos de soldadura / esmerilado de 3M ™ y requieren poco mantenimiento con un mínimo de piezas y grietas.
  • El sellado facial de silicona liviano brinda comodidad y estabilidad con un sello suave pero firme que mantiene su forma en ambientes cálidos
  • El conjunto de arnés de cabeza ajustable con base de cabeza ajustable de tres tamaños y correas duraderas proporciona un ajuste cómodo
  • Sistema de bayoneta flexible (3M Bayonet Connection ™) para la conexión a una amplia gama de filtros de gas, vapor y partículas de 3M ™
  • La válvula de exhalación Cool Flow ™ de 3M garantiza una mayor comodidad al reducir el calor y la humedad y una menor resistencia a la exhalación
  • El diseño de la tapa de la válvula dirige el aliento exhalado y la humedad hacia abajo y presenta una fácil comprobación del sello de presión positiva
  • Quick Latch (QL) -Drop Down Mechanis (solo versión QL): Fácil de poner y quitar, los cascos de seguridad o las caretas pueden mantenerse
Certificaciones: EN 140:1998