Cell strainers, Corning®
Proveedor: Corning
431750 431751 431752
734-2760EA 100.84 EUR
734-2760 734-2761 734-2762
Cell strainers, Corning®
Tamices celulares
Los Cell Strainers de Corning® son estériles, fáciles de usar para un aislamiento rápido de células primarias para obtener una suspensión uniforme de células únicas de tejidos. Encajan en los tubos Falcon® de 50 ml.
  • Fuerte malla de nylon para un rendimiento óptimo en una variedad de aplicaciones
  • La pestaña del strainer permite un manejo aséptico con pinzas
  • Marco moldeado de polipropileno codificado en color con pestaña para un fácil manejo e identificación
  • Esterilizados por irradiación Gamma, no citotóxicos
  • Convenientemente accesibles en packs individuales
You can use these versatile devices to prepare samples for flow cytometry, single cell suspensions of blood cells, specimens for primary cell cultures and immunogens as well as primary cells from tissues.