VWR® Thermal Shake lite, Termoagitador
Proveedor: VWR
VWR®
460-0249EA 1150 EUR
460-0249
VWR® Thermal Shake lite, Termoagitador
Termobloques Calentadores de bloque de agitación
La combinación de calentamiento/enfriamiento y agitación hace que la incubadora de agitación de microtubos Thermal Shake lite sea ideal para muchas aplicaciones de investigación de ciencias de la vida en biología molecular, bioquímica y química clínica. Su tamaño compacto incorpora un panel de control intuitivo con una gran pantalla multicolor que permite a los usuarios programar y visualizar fácilmente los ajustes de temperatura, tiempo y velocidad.
  • Dispone de ocho bloques de aluminio intercambiables para placas y tubos de PCR de 0,2 a 15 ml
  • Control de velocidad de ajuste fino
  • Calentamiento y enfriamiento rápidos
  • Tamaño compacto
Información para pedidos: Información para pedidos: Se suministra sin bloques, los bloques deben pedirse por separado.