Sodio cloruro ≥99.8% ISO 9227, ASTM B117 for corrosion testing
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
85139.290EA 54 EUR
85139.290 85139.360 85139.460
Sodio cloruro ≥99.8% ISO 9227, ASTM B117 for corrosion testing
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Pto. Ebullición: 1413
Pto. de fusión: 801
Densidad: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza ≥ 99.8 %
Agente antiaglomerante Ninguno agregado
Acidez o alcalinidad ≤ 0.0005 meq/g
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Gravedad específica (50 g/l ; 25°C) 1.029 - 1.036
Metales pesados (como Pb) ≤ 2 ppm
Insolubilidad en agua ≤ 50 ppm
Pérdida por secado (105°C) ≤ 0.1 %
Yoduro de sodio (como yo) ≤ 0.1 %
Total de impurezas ≤ 0.3 %
N total (Nitrógeno) ≤ 5 ppm
Br (Bromuro) ≤ 50 ppm
F (Fluoruro) ≤ 0.1 %
I (Yoduro) ≤ 20 ppm
Haluros (Br, F, I) (Cl excluido) ≤ 0.1 %
PO4 (Fosfato) ≤ 5 ppm
SO4 (Sulfato) ≤ 40 ppm
As (Arsénico) ≤ 0.4 ppm
Ba (Bario) ≤ 10 ppm
Ca (Calcio) ≤ 5 ppm
Cu (Cobre) ≤ 0.3 ppm
Fe (Hierro) ≤ 1 ppm
K (Potasio) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesio) ≤ 2 ppm
Ni (Níquel) ≤ 1 ppm