Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX-90
Proveedor: asecos
30123001 30123002 30242001 30242002 30243001 30243002
MSGA30123001EA 3395 EUR
MSGA30123001 MSGA30123002 MSGA30242001 MSGA30242002 MSGA30243001 MSGA30243002
Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos).
  • Puertas plegables que ahorran espacio
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Sistema de detención a puerta abierta, retiro o almacenamiento conveniente y seguro de los contenedores
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Conductos de aire integrados listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico
Certificaciones: En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio).
Aprobación GS, conformidad CE.
Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
Información de suministro: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente. Por favor, consulte www.vwr.com o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información. Precios de entrega disponibles previa solicitud.