Sumideros móviles para contenedores de almacenamiento
Proveedor: asecos
23041 23042
MSGA23041EA 402.5 EUR
MSGA23041 MSGA23042
Sumideros móviles para contenedores de almacenamiento
Almacén
Acero pintado o galvanizado
  • Fácil de mover por 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas y barra de empuje
Para el almacenamiento de líquidos inflamables y peligrosos para el agua.