Prueba de coagulasa
Proveedor: VWR Chemicals
673030ZLEA 31.8 EUR
673030ZL 673333ZL
Prueba de coagulasa
Tests para microbiología Tests de microorganismos
Confirmative test for coagulase-positive Staphylococcus.
  • Formulado conforme a la norma ISO 6888-1
  • Se puede utilizar para diferenciar Staphylococcus aureus de estafilococos coagulasa negativos