Trajes de trabajo resistentes a químicos, 4570
Proveedor: 3M
4570L 4570XL 4570M 45702XL 45703XL 45704XL 4570S
MMMA4570LEA 800 EUR
MMMA4570L MMMA4570XL MMMA4570M MMMA45702XL MMMA45703XL MMMA45704XL MMMA4570S
Trajes de trabajo resistentes a químicos, 4570
Prendas desechables
Estos monos desechables hechos de PP con película de PE están diseñados para ayudar a proteger contra polvos peligrosos (Tipo 5), salpicaduras de líquidos ligeros (Tipo 6), aerosoles de líquidos a baja presión (Tipo 4) y chorros de líquidos a alta presión (Tipo 3). También están certificados para ofrecer protección contra partículas radiactivas y agentes infecciosos.
  • Capucha elástica con diseño de tres paneles
  • Cintura elástica, muñecas y tobillos para mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Cremallera bidireccional con solapa sellable y solapa
  • Las costuras se pegan con cinta transparente multicapa
  • Tratado antiestático (solo en el interior)
Ideal para uso en industrias químicas, p. Ej. para descontaminación, limpieza de tanques, mezcla y manejo de químicos, y rociado de pesticidas.
Color: Gris
Certificaciones: Tipo 3/4/5, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, cat. III.