Guantes de nitrilo, Microflex® 93-843
Proveedor: Ansell
93-843/9.5-10 93-843/5.5-6 93-843/6.5-7 93-843/7.5-8 93-843/8.5-9
112-4339EA 22.8 EUR
112-4339 112-4335 112-4336 112-4337 112-4338
Guantes de nitrilo, Microflex® 93-843
Guantes
Estos guantes desechables y duraderos ofrecen una avanzada protección de barrera contra los contaminantes debido a sus menores tasas de estenosis aceptables (NCA 0,65).
  • Las propiedades antiadherentes están incorporadas en la fórmula del guante para crear resistencia a la cinta o los adhesivos y ayudar a los trabajadores a mejorar la eficiencia y la velocidad
  • No contienen látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de las alergias cutáneas, la irritación y la sequedad de la piel
  • Los dedos texturizados garantizan un agarre fuerte y