Ventilador radial
Proveedor: asecos
1434 5793
MSGA1434EA 26.5 EUR
MSGA1434 MSGA5793
Ventilador radial
Ventiladores
Ventilador radial para una ventilación técnica segura y homologada de armarios de seguridad.
  • Sellado contra la emisión de gases
  • Consola PA/GFK
  • Carcasa de PP, impulsor de PP
Recomendado para montar fuera del entorno de trabajo debido al alto nivel de ruido.