Guantes de nitrilo, Microflex® 93-852
Proveedor: Ansell
93-852/7.5-8 93-852/8.5-9 93-852/9.5-10 93-852/5.5-6 93-852/6.5-7
112-4332EA 38.2 EUR
112-4332 112-4333 112-4334 112-4330 112-4331
Guantes de nitrilo, Microflex® 93-852
Guantes
El color distintivo del Microflex® 93-852 oculta las manchas y proporciona un fondo contrastante para identificar materiales de colores más claros. Ofrece una resistencia a la tracción y flexibilidad excepcionales que permiten que las manos se muevan libremente y cómodamente, mientras que el diseño completamente texturizado y la fórmula sin espuma ofrecen un agarre firme y consistente.
  • Acabado texturizado no estéril, sin polvo
  • No contiene látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritación y sequedad de la piel
  • El diseño completamente texturizado y la fórmula no espumosa permiten a los usuarios tener un agarre firme en húmedo cuando manejan objetos
  • Clorado para una colocación más fácil
  • Antiestático según EN 1149
Ideal para su uso en pruebas analíticas, procesamiento de alimentos, biotecnologías, aplicaciones de laboratorio, tareas de ensamblaje ligero, mantenimiento, aplicaciones de limpieza y fabricación farmacéutica.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos