VWR®, Muestreadores de aire SAS Super Isolator
Proveedor: Kavalier
632432141130 632432141444 632432141546 632432140923 632432140718 632432141125 632432141238 632432141343
KAVA632432141130EA 33.3 EUR
KAVA632432141130 KAVA632432141444 KAVA632432141546 KAVA632432140923 KAVA632432140718 KAVA632432141125 KAVA632432141238 KAVA632432141343
VWR®, Muestreadores de aire SAS Super Isolator
Probetas Probetas graduadas
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Hexagonal base and spout
  • White graduations
Certificaciones: ISO 4788, DIN 12680