Medios de cultivo deshidratados en recipientes
Proveedor: BALIS (BDH Prolabo)
6001.00900 6001.01125
6001.00900EA 153 EUR
6001.00900 6001.01125 6134.05000 6012.05000
Medios de cultivo deshidratados en recipientes
Medios Medios preparados
Para el enriquecimiento preliminar no selectivo de bacterias, en particular enterobacterias patógenas, de los alimentos.
  • Cómodos, solo hay que añadir agua
  • Se suministran en botes