VWR®, Placas con inserto para Cultivo Celular, poliéster
Proveedor: VWR Collection
734-2747EA 304 EUR
734-2747 734-2748 734-2719 734-2723 734-2724 734-2725 734-2730 734-2734 734-2735 734-2736 734-2741 734-2746 734-3261 734-3262 734-3263 734-3404 734-3405 734-3406
VWR®, Placas con inserto para Cultivo Celular, poliéster
Microplacas Insertos de placas y insertos
oliéster, estéril, con tapa. Estas placas de inserción cuentan con una membrana de poliéster fina y microscópicamente transparente que ha sido tratada para cultivo de tejidos para una adhesión y crecimiento óptimos de las células.
  • Proporciona una excelente visibilidad de las células bajo microscopía de contraste de fase
  • Permite evaluar la viabilidad celular y la formación de monocapas
  • Puede montarse en placas de 6, 12 y 24 pocillos
  • Disponible en cinco tamaños de poro de 0,1 a 8,0 µm
  • No es pirogénico
  • Esterilizado por irradiación de luz de electrones
Rango de temperaturas: De –20 a +50 °C.
Certificaciones: ISO 9001, ISO 13485.
Envase: Envasado en PET individual reciclable.
Precaución: Los insertos no son autoclavables.