Guantes de uso general, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Proveedor: Ansell
97-013/9 97-013/11 97-013/10 97-013/7 97-013/8
ANSE97-013/9EA 177 EUR
ANSE97-013/9 ANSE97-013/11 ANSE97-013/10 ANSE97-013/7 ANSE97-013/8
Guantes de uso general, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Guantes
Estos guantes ofrecen una gran visibilidad con un forro naranja brillante hecho de Techcor®/Spandex/poliéster y un duradero recubrimiento naranja de nitrilo/PU. La extraordinaria resistencia a la abrasión y el nivel de corte medio permite una variedad de usos en múltiples aplicaciones.
  • El diseño de ajuste perfecto garantiza la comodidad, la destreza y el máximo control para el uso durante todo el día en trabajos exigentes.
  • Una mejor visibilidad en condiciones de luz difíciles mejorará la seguridad
  • El revestimiento Techcor® brinda protección mejorada contra cortes y abrasión
Ideal para tareas que requieren una mejor visibilidad, como la excavación, la carpintería, la reparación y el mantenimiento y las aplicaciones de ensamblaje. También es adecuado para cortar/trabajar con maquinaria que requiere un mayor nivel de protección contra cortes y para manipular materiales abrasivos o resistentes.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X32B); Cat. II