N,N-Dimetilformamida 99.0-100.00%, PESTINORM® para cromatografia de gases headspace
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
85395.290EA 211 EUR
85395.290 85395.320
N,N-Dimetilformamida 99.0-100.00%, PESTINORM® para cromatografia de gases headspace
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60,5 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (DIN 51755) (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003%w/w
Water (KF) max. 0.05%w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50µg/g
Application HS-GC (standard measurement) Passes test
Headspace test for O.V.I's Passes test