Dimetil sulfóxido ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® para cromatografia de gases headspace
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: DMSO
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
85396.290EA 274 EUR
85396.290 85396.320
Dimetil sulfóxido ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® para cromatografia de gases headspace
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
IR: 01-2119431362-50
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003% w/w
Water (KF) max. 0.05% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 µg/g
Transmittance (350 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98.0 %
Headspace test for O.V.I's Passes test