Contenedores de transporte y almacenamiento, ITB
Proveedor: BEHR
B00179010 B00179009
331-3221EA 642 EUR
331-3221 331-3222
Contenedores de transporte y almacenamiento, ITB
Cajas Cajas para transporte
Estos contenedores de transporte son adecuados para almacenar y transportar 6 u 8 botellas de muestreo DIN. Son ideales para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz. El elemento de refrigeración de la tapa garantiza el mantenimiento de la refrigeración en el interior del recipiente de la muestra. El revestimiento aislante elimina las influencias del cambio de temperatura en las muestras.
  • Apilable
  • Ahorro de espacio