Cables de extensión para sondas de temperatura, BOLA
Proveedor: Bohlender
P1724-08 P1724-16 P1724-38 P1724-46
BOHLP1724-08EA 165 EUR
BOHLP1724-08 BOHLP1724-16 BOHLP1724-38 BOHLP1724-46
Cables de extensión para sondas de temperatura, BOLA
Cabos
PTFE, cable de medición de 4 polos y acoplamiento Lemo. Es apto para todas las sondas de temperatura BOLA con acoplamiento tipo Lemo, toma de corriente tamaño 1.
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a temperaturas de -200 a +250 °C