n-Hexano 99, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Inert_Gas_filled
85390.320EA 226 EUR
85390.320 85390.290
n-Hexano 99, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 69
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99 %
Residuo de evaporación Max 0.0003%
Coloración Max 10 APHA
Agua Max 0.005%
GC/ECD dioxinas, furanos y PCB Max 2 ng/l
GC/ECD cualquier pesticida(como Lindano) Max 2 ng/l
GC/NPD cualquier pesticida (c. Paration) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB a deca-PCB(c. Lindano) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM a 1,2,4-TCB (come TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 a C40 (come n-Decano) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 a C40 (come Decano;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrado a 0,2 µm, Empacado en gas inerte Conforme