Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activado, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 194.42 EUR
2710-01 2710-05
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activado, J.T.Baker®
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve = 20 %