Armarios de almacenamiento de seguridad para productos químicos, CS-Classic
Proveedor: asecos
30495040 30495046 30495047 30495048 30495049 30495050
MSGA30495040EA 1074 EUR
MSGA30495040 MSGA30495046 MSGA30495047 MSGA30495048 MSGA30495049 MSGA30495050
Armarios de almacenamiento de seguridad para productos químicos, CS-Classic
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Almacenamiento de productos químicos no inflamables y sustancias tóxicas en el taller.
  • Construcción robusta y longevidad: cuerpo de chapa de acero con acabado de pintura estructurada de alto grado
  • Uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (posible integración en un sistema de bloqueo)
  • Fácil de transportar: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo.
  • Cinco colores de puerta más disponibles a pedido sin costo adicional
Certificaciones: Aprobado por el TÜV.
Información para pedidos: Interior equipment packages need to be ordered separately (not included). Please check the website or contact Avantor for further information.