Tetrafluoroborato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43945.0100
8.43945.1000
8.43945.9025
8.43945.0100EA
27
EUR
8.43945.0100
8.43945.1000
8.43945.9025
Tetrafluoroborato de amonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Formula:
H₄BF₄N MW: 104,84 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245785 Núm. CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Density | 1,85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3,5 |
Storage temperature | +15...+25 °C |