Guantes de neopreno, Microflex® 73-847
Proveedor: Ansell
73-847/5.5-6 73-847/7.5-8 73-847/8.5-9 73-847/6.5-7 73-847/9.5-10
112-4371EA 50 EUR
112-4371 112-4373 112-4374 112-4372 112-4375
Guantes de neopreno, Microflex® 73-847
Guantes
Estos guantes de neopreno desechables proporcionan protección contra los productos químicos y los líquidos.
  • La formulación de neopreno suave y flexible proporciona un uso más cómodo durante períodos más largos, al tiempo que permite a los trabajadores una mayor sensibilidad táctil
  • Los dedos texturizados aseguran un agarre fuerte y seguro, mientras que la formulación avanzada ayuda a brindar un excelente agarre en mojado y seco
  • Probado para reducir el esfuerzo muscular y la fatiga de la mano que puede provocar lesiones graves al tiempo que mejora las habilidades de agarre en condiciones húmedas
  • Hecho sin proteínas de goma natural y polvo para ayudar a proteger a los trabajadores de alergias, irritación de la piel y sequedad
Ideal para su uso en laboratorios (análisis y pruebas), para aplicaciones de mantenimiento, ensamblaje y fabricación, procesos de filtración, manejo de pistolas de pintura/encolado y pulverizadores y para tareas de precisión.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5.