VWR®, Dispensador de papel de aluminio
Proveedor: VWR Collection
291-0044EA 53.2 EUR
291-0044 291-0046 291-0045 291-0047
VWR®, Dispensador de papel de aluminio
Papel de aluminio
Aluminio puro 99,0 - 99,5%.
  • Incluye un dispensador práctico
  • Disponible en varias anchuras y grosores
  • Longitud del rollo para diferentes aplicaciones
Ideal para empaquetar, envolver y aislar.