Zapatos de seguridad ESD, con cordones, Senex Pro GTX
Proveedor: ELTEN
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 112.9 EUR
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, Senex Pro GTX
Zapatos y botas
Zapatos de seguridad ESD, deportivos, ligeros, 100 % libres de metal y piel, fabricados con microfibra hidrofobizada y CORDURA® hidrofobizada (resistente al desgarro y la abrasión, repelente al agua y la suciedad), lengüeta acolchada y TPU/PU antideslizante de doble densidad suela (Entrenadores).
  • Membrana de aislamiento Gore-Tex®
  • Plantilla completa de vellón (ESD Pro), color negro
  • Puntera reforzada de TPU que protege el empeine de cuero
  • Entresuela antiperforación no metálica
  • Puntera con protección para los dedos de material compuesto (200 J)