VWR® VisiScope® 254, Microscopios verticales
Proveedor: VWR Collection
630-1928EA 823 EUR
630-1928 630-1929 630-2684 630-2688
VWR® VisiScope® 254, Microscopios verticales
Microscopios
Estos microscopios verticales son ideales para su uso en universidades y laboratorios de rutina.
  • Armazón de fundición a presión de gran estabilidad
  • Objetivos N-plan (160 mm o IOS)
  • Iluminación Koehler fija para obtener imágenes nítidas
  • Iluminación LED de intensidad regulable; temperatura de color blanco puro constante (6300 K)
  • Componentes ópticos tratados para evitar la formación de mohos y hongos
Certificaciones: Los objetivos se ajustan a las normas DIN.
Controles estrictos de los materiales y procesos de producción optimizados mediante losMore Product Information