Incubadores de convección natural (BD) o forzada (BF), Avantgarde.Line
Proveedor: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2410 EUR
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Incubadores de convección natural (BD) o forzada (BF), Avantgarde.Line
Incubadoras Incubadores estándar
Las incubadoras Avantgarde. Line garantizan una incubación estable y fiable de cultivos microbiológicos, además de resultados reproducibles para pruebas habituales de laboratorio, incluso rendimientos elevados de los lotes y con funcionamiento a largo plazo. Los modelos Avantgarde.Line BD incluyen convección que garantiza la ecualización rápida de la temperatura después de abrir la puerta. Los modelos BF incorporan convección forzada a través de un ventilador. La tecnología de cámara con calentamiento previo APT. line™ le ofrece distribución homogénea de la temperatura, una excelente uniformidad de temperatura y baja fluctuación. Las unidades de hasta 115 litros pueden apilarse unas encima de otras para ahorrar espacio. Las unidades tienen un aislamiento de 60 mm que disminuye el consumo de energía y aumenta el rendimiento. Todos los modelos tienen una cámara de acero inoxidable con un sistema ergonómico de apertura de la puerta.
  • Controlador con pantalla LCD de fácil lectura y diferentes idiomas: inglés, francés o alemán
  • Puerto USB para el registro de datos
  • Control electromecánico de la válvula de escape
  • Dispositivo de seguridad de la temperatura ajustable independiente integrado de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual, que protege las muestras y la incubadora
  • Rutina de desinfección a 100 °C
  • Puerta interior de vidrio de seguridad templado
Información de suministro: e suministran con dos estantes cromados. Es posible realizar calibraciones y validaciones. Si desea más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor.