VWR®, Tubos de centrífuga, con faldón, con tapones de rosca planos
Proveedor: VWR Collection
525-0633EA 140 EUR
525-0633 525-0635 525-0634
VWR®, Tubos de centrífuga, con faldón, con tapones de rosca planos
Tubos Tubos de centrífuga
Fabricados de polipropileno transparente de alta calidad USP Clase 6, gamma resistente, con tapón de rosca de HDPE.
  • Tapas de rosca de mayor longitud
  • Graduaciones negras de fácil lectura con una precisión de ±2 %
  • Área de escritura grande impresa en blanco esmerilado que no se borra
  • Tanto las graduaciones como las áreas de escritura son resistentes al cloroformo
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C y congelable a –80 °C
  • A prueba de fugas
  • Durante el proceso de congelación, es mejor utilizar una rejilla de plástico
  • Durante la centrifugación a alta velocidad, es mejor utilizar adaptadores de rotor adecuados
Estos tubos deshechables con faldón presentan graduaciones negras impresas y una superficie interna lisa para una preparación de muestras sencilla. Presenta una área blanca a un lado para su correcta identificación. Estos tubos estan esterilizados por irradiación gamma. Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos.
Certificaciones: Certificados libres de TSE/BSE.
Información de suministro: Información de entrega: Tubos empaquetados en bolsas con cierre de cremallera. El packaging interno viene etiquetado para una trazabilidad lote a lote.