Cables de control
Proveedor: HUBER
6146 6279 9353 55018 9490 9491 9492 54949
461-0622EA 155 EUR
461-0622 HUBE6279 HUBE9353 HUBE55018 HUBE9490 HUBE9491 HUBE9492 HUBE54949
Cables de control
Cabos
Existe una gama de cables de control para USB, RS232, RS485 o interfaces analógicas (AIF). También hay cables disponibles para una señal de control externa (ECS), un contacto libre de potencial (POKO) o para un interruptor de flotador externo (LEVEL).