Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-127-0102GDEA 298 EUR
ACE-127-0102GD ACE-127-0103GD ACE-127-0110GD ACE-127-0346 ACE-127-0510 ACE-127-0520 ACE-127-0530 ACE-127-0546 ACE-127-1002 ACE-127-1010 ACE-127-1020 ACE-127-1030 ACE-127-1046 ACE-127-1204 ACE-127-1220 ACE-127-1246 ACE-127-1510 ACE-127-1520 ACE-127-1530 ACE-127-1546 ACE-127-2504 ACE-127-2508 ACE-127-2510 ACE-127-2520 ACE-127-2530 ACE-127-2546 ACE-127-7520 ACE-127-7530 ACE-127-3020 ACE-127-3030 ACE-127-3004 ACE-127-3046 ACE-127-3039 ACE-127-0120GD ACE-127-2046
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® Silica ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para unaMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Carga de carbono - - - -
Extremo tapado No No No No No No
Presión máx. 275 bar 275 bar
Rango de pH 2,0 - 7,0 2,0 - 7,0 2,0 - 7,0 2,0 - 7,0
Surface area 300 m²/g 300 m²/g 300 m²/g 300 m²/g
Código USP L3 L3 L3 L3 L3
Certificación ambiental ISO 14001:2015 (530840 UM15) ISO 14001:2015 (530840 UM15) ISO 14001:2015 (530840 UM15) ISO 14001:2015 (530840 UM15)