Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-137-0510EA 0 EUR
ACE-137-0510 ACE-137-0520 ACE-137-0530 ACE-137-1010 ACE-137-1020 ACE-137-1030 ACE-137-1220 ACE-137-1510 ACE-137-1520 ACE-137-1530 ACE-137-2510 ACE-137-2520 ACE-137-2530 ACE-137-7520 ACE-137-7530 ACE-137-3020 ACE-137-3030 ACE-137-3046 ACE-137-3004 ACETACE-137-3039
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® Silica ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.