Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-117-0102GDEA 0 EUR
ACE-117-0102GD ACE-117-0103GD ACE-117-0502 ACE-117-1046 ACE-117-1503 ACE-117-1546 ACE-117-7503 ACE117005005GD
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® Silica ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.