Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD, 600 mm depth
Proveedor: DUPERTHAL
29-061169-505 29-061169-405 29-061167-405 29-061169-005 29-061167-505 29-061167-005
DUEH29-061169-505EA 2493.33 EUR
DUEH29-061169-505 DUEH29-061169-405 135-1904 DUEH29-061169-005 DUEH29-061167-505 135-1902
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD, 600 mm depth
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Estos armarios de seguridad son resistentes al fuego hasta 90 minutos. Estos armarios para debajo de la mesa están equipados con puertas abatibles y/o bisagras para el almacenamiento de sustancias peligrosas en espacios de trabajo.
  • Puertas y cajones de fácil manejo con una sola mano
  • Todos los modelos de la línea ergo de UTS están equipados de serie con cerradura de cilindro
  • Hay dos tecnologías de puertas disponibles: la clásica de apertura por empuje o la de apertura por empuje (las puertas de seguridad de fácil manejo se abren aplicando un suave empujón hacia delante)
Los cajones o las puertas abatibles se quedan abiertos en cualquier posición, por lo que se pueden introducir o sacar recipientes con ambas manos. Las puertas/cajones se cierran automáticamente en caso de incendio. Todos los modelos UTS vienen con puerta con bisagra a la derecha de serie, con opción de puerta con bisagra a la izquierda (previa solicitud).
Puertas batientes y armazón de chapa de acero con recubrimiento en polvo. Equipamiento interior de chapa de acero con recubrimiento en polvo. Dos bandejas extraíbles, dos insertos de chapa perforada y zócalo clásico de 35 mm.
Soporte de conexión equipotencial de serie en el techo del armario para conexión a tierra de acuerdo con la norma TRBS 2153, BGR 132 (evitando peligros de ignición). Las conexiones interiores están conectadas conductivamente con el soporte de conexión equipotencial.
Extracción constante a nivel del suelo por medio de una base ranurada (altura: 35 mm). Esto permite que sustancias o vapores peligrosos que se acumulan en el fondo sean recogidos de forma segura y eliminados con el aire de escape. El diámetro de la conexión de escape es de 75 mm en la parte posterior del armario. Las solapas de corte se cierran automáticamente en caso de incendio.
Certificaciones: Conformidad con TRbF 20 Anexo L. Comprobación del tipo conforme a DIN EN 14470-1 y DIN EN 14727 (normas para mobiliario de laboratorio) realizada por reconocidos organismos de certificación (TÜV Süd, ift Rosenheim) y clasificación tipo 90 conforme a DIN EN 14470-1, marca GS/CE.
Información de suministro: No se incluye envío; precios disponibles previa solicitud.