Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-139-0103GDEA 266 EUR
ACE-139-0103GD ACE-139-0110GD ACE-139-0510 ACE-139-0520 ACE-139-0530 ACE-139-1010 ACE-139-1020 ACE-139-1030 ACE-139-1220 ACE-139-1510 ACE-139-1520 ACE-139-1530 ACE-139-1546 ACE-139-2510 ACE-139-2520 ACE-139-2530 ACE-139-2546 ACE-139-7520 ACE-139-7530 ACE-139-3020 ACE-139-3030
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-AR utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad fenil integral, combinando así las ventajas de las características C18 y fenil en una sola fase. Puede utilizarse para separaciones "estándar" en columna C18, pero se recomienda además para separaciones que incluyan compuestos con funcionalidad aromática.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de