Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, Microbore, 2 µm
Proveedor: Avantor
ACE-101-15005EA 982 EUR
ACE-101-15005 ACE-101-05005S
Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, Microbore, 2 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 y 10 µm) y fases complementarias
pH máximo recomendado: 2,0 y 8,0
Presión máx: 400 bar