Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-111-0546EA 751 EUR
ACE-111-0546 ACE-111-1546 ACE-111-0246 ACE-111-0302 ACE-111-0303 ACE-111-0346 ACE-111-0501 ACE-111-0502 ACE-111-0503 ACE-111-0504 ACE-111-1001 ACE-111-1002 ACE-111-1003 ACE-111-1004 ACE-111-1046 ACE-111-1202 ACE-111-1203 ACE-111-1204 ACE-111-1246 ACE-111-1501 ACE-111-1502 ACE-111-1503 ACE-111-1504 ACE-111-3502 ACE-111-3546 ACE-111-7502 ACE-111-7503 ACE-111-7504 ACE-111-7546 ACE-111-0103GD ACE-111-0101GD ACE-111-0102GD ACE-111-10003 ACE-111-10005 ACE-111-15003 ACE-111-05003 ACE-111-05005S ACE-111-005003GD ACE-111-1500075 ACE-111-3346 ACE1111046MVK ACE1111546MVK ACETACE-111-15003S ACE-111-1539
Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.