Safety unterbench cabinets, type 90, UTS ergo line S-5, 500 mm depth
Proveedor: DUPERTHAL
29-060659-503 29-060659-403 29-060659-003 29-060657-003 29-060657-403 29-060657-503
DUEH29-060659-503EA 1434.62 EUR
DUEH29-060659-503 DUEH29-060659-403 DUEH29-060659-003 DUEH29-060657-003 DUEH29-060657-403 DUEH29-060657-503
Safety unterbench cabinets, type 90, UTS ergo line S-5, 500 mm depth
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Estos armarios de seguridad son resistentes al fuego hasta 90 minutos. Estos armarios para debajo de la mesa están equipados con puertas abatibles y/o bisagras para el almacenamiento de sustancias peligrosas en espacios de trabajo.
  • Fácil movimiento, manejo con una sola mano de las puertas y cajones
  • Todos los modelos de la línea ergo de UTS están equipados con una cerradura de cilindro de serie
  • Hay dos tecnologías de puerta disponibles: la tecnología clásica de puertas batientes o la tecnología de apertura por empuje (las puertas de seguridad de fácil movimiento se abren aplicando una suave presión hacia adelante)
Los cajones o las puertas abatibles se quedan abiertos en cualquier posición, por lo que se pueden introducir o sacar recipientes con ambas manos. Las puertas/cajones se cierran automáticamente en caso de incendio. Todos los modelos UTS vienen con puerta con bisagra a la derecha de serie, con opción de puerta con bisagra a la izquierda (previa solicitud).
Soporte de conexión equipotencial de serie en el techo del armario para conexión a tierra de acuerdo con la norma TRBS 2153, BGR 132 (evitando peligros de ignición). Las conexiones interiores están conectadas conductivamente con el soporte de conexión equipotencial.
Extracción constante a nivel del suelo por medio de una base ranurada (altura: 35 mm). Esto permite que sustancias o vapores peligrosos que se acumulan en el fondo sean recogidos de forma segura y eliminados con el aire de escape. El diámetro de la conexión de escape es de 75 mm en la parte posterior del armario. Las solapas de corte se cierran automáticamente en caso de incendio.
Puertas batientes y carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Equipamiento interior de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Una bandeja extraíble, un inserto de chapa perforada y un fondo clásico de 35 mm.
Certificaciones: Conformidad con TRbF 20 Anexo L. Comprobación del tipo conforme a DIN EN 14470-1 y DIN EN 14727 (normas para mobiliario de laboratorio) realizada por reconocidos organismos de certificación (TÜV Süd, ift Rosenheim) y clasificación tipo 90 conforme a DIN EN 14470-1, marca GS/CE.
Información de suministro: El envío no está incluido, precios disponibles a petición.