VWR®, Tubos de centrífuga, fondo cónico, con tapa plana de rosca
Proveedor: VWR Collection
525-0636EA 88 EUR
525-0636 525-0637
VWR®, Tubos de centrífuga, fondo cónico, con tapa plana de rosca
Tubos Tubos de centrífuga
Hechos de polipropileno USP clase 6 gamma-resistentes transparente de alta calidad, con tapon de rosca de HDPE.
  • Los tapones de rosca de mayor longitud con anillo de sellado evitan las fugas
  • Las graduaciones negras de fácil lectura tienen una precisión de ±2 %, con incrementos de 1 ml (15 ml) o de 2,5 ml (50 ml)
  • Área de escritura blanca esmerilada grande e imborrable
  • Tanto las graduaciones como las áreas de escritura son resistentes al cloroformo
  • Grabación grabada en el fondo cónico de cada tubo
  • Autoclavable a 121 °C y congelable a -80 °C
  • A prueba de fugas
  • Durante el proceso de congelación, es mejor utilizar una rejilla de plástico
  • Durante la centrifugación a alta velocidad, es mejor utilizar adaptadores de rotor adecuados
Tubos de centrífuga deshechables de fondo cónico con paredes internas lisas para una fácil preparación de muestras. Presenta una área blanca a un lado para su correcta identificación. Estos tubos estan esterilizados por irradiación gamma. Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos.
Certificaciones: Certificados libres de TSE/BSE.
Información de suministro: Tubos empaquetados en bolsas con cierre de cremallera. El packaging interno viene etiquetado para una trazabilidad lote a lote. Todos los tubos estan empaquetados con tapas incluidas y esterilizados con irradiación gamma.