Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-321-0346EA 0 EUR
ACE-321-0346 ACE-321-0510 ACE-321-0520 ACE-321-0530 ACE-321-0546 ACE-321-1003 ACE-321-1010 ACE-321-1020 ACE-321-1030 ACE-321-1046 ACE-321-1203 ACE-321-1220 ACE-321-1503 ACE-321-1510 ACE-321-1520 ACE-321-1530 ACE-321-1546 ACE-321-2503 ACE-321-2504 ACE-321-2510 ACE-321-2520 ACE-321-2530 ACE-321-2546 ACE-321-7520 ACE-321-0103GD ACE-321-0110GD ACE-321-7530 ACE-321-3020 ACE-321-3030 ACE-321-3004 ACE-321-3046 ACE-321-0120GD
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18-HL ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 15 µm) y fases complementarias
  • Especialmente adecuado para trabajos preparatorios debido a su mayor carga de carbono